Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Rührpaddelstäbe
Artikelnummer. 11426528
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
550 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11426528 350 mm 1 Stück
11436528 550 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426528 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 9996825
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stirrer Paddle Rod for overhead stirrers.
  • Edelstahl
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,8 in.
Länge (metrisch) 350 mm
Typ Paddelstange
Material Stainless Steel