Learn More
Cole-Parmer™ Magnetic stirrer Stuart fasciaunheated 143mm x
Artikelnummer. 12917216
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
12917216 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12917216 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 1010245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompakt und geeignet zum Rühren von bis zu 1 Liter.
  • Widerstandsfähig gegen kleine chemische Verschüttungen und Spritzer – Gehäuse aus Polypropylen und obere Platte aus Polycarbonat
  • Rührdrehzahl anpassbar bis zu 2,000 U/min
  • Das Gerät ist für das Rühren von Flüssigkeiten in einem nicht-metallischen Gefäß mit flachem Boden mit einem magnetischen Rührstab konzipiert
Spezifikation
Geschwindigkeit 350 bis 2.000 U/min
Deckplattenmaterial Polypropylen
Fassungsvermögen 1 l
Spannung 120/230 V
Abmessungen (L x B x H) 66 x 143 x 143 mm (H x B x T)
Breite (metrisch) 143 mm
Elektrische Anforderungen 230/110 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Enthält BioCoat antimikrobieller Schutz
Modell SM5/Bibby Fascia
Typ Mini-Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 500 g