Learn More
Cole-Parmer™ Coagulant Injector SW6/1 accessory Bibby Stuart
Artikelnummer. 13191611
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SW6 Flocculator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13191611 SW6 Flocculator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13191611 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. SW6/2
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Simultaneous Coagulant Doser is used to add coagulant for the removal particle impurities present during water treatment processes.
  • Promotes the clumping of fine floc into larger floc to allow easier separation from the water
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SW6 Flocculator