Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte, Glaskeramik
Artikelnummer. 11476508
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Glaskeramik
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
11476508 Glaskeramik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11476508 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0480007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Quadratisch; Größe: 11,8 x 11,8 in.
Mit Glaskeramikoberteil für hervorragende Resistenz gegenüber Chemikalien. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und sie heizt sich durch eine hohe Einstellung der Plattentemperatur schneller auf. Verfügt über eine integrierte Armatur für einen Stativstab. Der Boden ist so geformt, dass ein Stativfuß bei Bedarf unter das Gerät geschoben werden kann, wodurch weiterer Platz auf dem Labortisch eingespart wird.
  • Chemisch beständige Keramikplatte
  • Blinkendes Warnlicht „Hot“ (Heiß), netzunabhängig
  • Genaue Temperaturregelung mit LED-Einstellskala
  • Kompaktes platzsparendes Design
  • IP-Bewertung 32
Spezifikation
Deckplattenmaterial Glaskeramik
Reglertyp Knopf
Größe 11,8 x 11,8 in.
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 450 °C
Tiefe (metrisch) 365 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Gewicht (metrisch) 6 kg
Breite (metrisch) 300 mm
Wirkleistung 1200 W
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 – 60 Hz, 2250 W
Frequenz 50–60 Hz
Modell Gehäuse CB300
Max. Behältergröße 10 L
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Typ Heizplatte