Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte mit Digitalrührer
Artikelnummer. 16331766
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
16331766 Keramik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16331766 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. CD152K
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 50 bis 1250 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Beschreibung Schwarz
Enthält (2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker
Gehäusematerial Schwarzes, pulverbeschichtetes Metall
Elektrische Anforderungen 230 V AC, 50/60 Hz
Reglertyp Digital
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Größe 6 x 6 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 450 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 18 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Wirkleistung 500 w
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 15 L
Rührbereich 50 bis 1250 U/min