Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoge Heizplatte
Beschreibung
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Spezifikation
| Gehäusematerial | Blaues, pulverbeschichtetes Metall |
| Beschreibung | Blau |
| Deckplattenmaterial | Aluminium |
| Reglertyp | Analog |
| Größe | 6 x 6 in. |
| Temperatur (metrisch) | Raumtemperatur bis 325 °C |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 11,75 in. |
| Tiefe (metrisch) | 30 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,813 in. |
| Mehr anzeigen |