Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoge Heizplatte
Artikelnummer. 16361806
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
16361806 Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16361806 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. SS150W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Gehäusematerial Weißes, pulverbeschichtetes Metall
Beschreibung Weiß
Deckplattenmaterial Aluminium
Reglertyp Analog
Größe 6 x 6 in.
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 325 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 11,75 in.
Tiefe (metrisch) 30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 18 cm
Wirkleistung 700 w
Elektrische Anforderungen 230 VAC, 50/60 Hz
Enthält Netzkabel mit Stecker
Anzahl Positionen 1
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Typ Heizplatte