Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 Conjugate
Wird häufig in Protokollen für indirekte Färbung verwendet, um biotinylierte primäre Antikörper in der Durchflusszytometrie zu erkennen. Streptavidin bindet mit hoher Affinität an Biotin.
Marke:  Invitrogen™ 45-4317-82
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15321180
  • 353.00 CHF / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Spezifikation
0,2 mg/ml
100μ g
eBioscience™
Biotin
PerCP-Cy5.5
Flüssig
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
PerCP-Cy5.5
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke