Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 Conjugate
Click to view available options
Menge:
100μ g
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 0,2 mg/ml |
Konjugat | PerCP-Cy5.5 |
Menge | 25 μg |
Form | Flüssig |
Produktlinie | eBioscience™ |
Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Zielmolekül | Biotin |
Marker oder Farbstoff | PerCP-Cy5.5 |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 Conjugate >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur