Learn More
Novus Biologicals™ Streptavidin Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Native Streptavidin. (Accession #: P22629) The Streptavidin Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized: 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15M Sodium Chloride, pH 7.2 0.01% (w/v) Gentamicin Sulfate. 10mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free. |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | 4°C short term, −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Chromatography |
| Produkttyp | Streptavidin Protein |