Learn More
IBA Lifesciences Streptavidin
IBA Lifesciences GmbH Streptavidin (gefriergetrocknet) ist ein weit verbreitetes Werkzeug zur Immobilisierung und für Assays von biotinylierten Proteinen oder anderen Biotin-konjugierten Molekülen.
259.00 CHF - 7765.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 13,3 kDa/Untereinheit |
---|---|
Quelle | Rekombinante Expression in E. coli |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | > 95 % |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12863186
|
IBA Lifesciences
2-0203-010 |
10 mg |
259.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12873186
|
IBA Lifesciences
2-0203-100 |
100 mg |
388.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16491465
|
IBA Lifesciences
2-0203-101 |
1 g |
1950.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17277730
|
IBA Lifesciences
2-0203-105 |
5 g |
7765.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Streptavidin ist ein aus identischen Untereinheiten bestehendes tetramerisches Protein. Jede Untereinheit bindet ein Biotin-Molekül spezifisch mit fM-Affinität, was es zu einer der stärksten bekannten nicht kovalenten Wechselwirkungen macht. Die Präparation enthält eine N- und C-terminal verkürzte Variante (Core Streptavidin) mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich Homogenität, Löslichkeit, Resistenz gegenüber proteolytischem Abbau und Zugänglichkeit der Biotin-Bindungstasche im Vergleich zu nativem Streptavidin.Das Streptavidin:Biotin-System wird häufig für die Immobilisierung und den Nachweis biotinylierter Moleküle wie Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. IBA Lifesciences liefert große Mengen an gefriergetrocknetem Streptavidin in zuverlässiger und hoher Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen zum Erzeugen von Streptavidin-beschichteten Oberflächen (Mikrotiterplatten, SPR-Chips, Beads) bzw. Nachweisreagenzien, die z. B. mit Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert sind.
Bitte beachten Sie, dass sich Streptavidin nicht für Nachweis, Immobilisierung und Aufreinigung von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet, da die Bindungsaffinität für beide Tags zu gering ist.
Spezifikation
13,3 kDa/Untereinheit | |
Rekombinante Expression in E. coli | |
> 95 % |
For Research Use Only.