Learn More
IBA Lifesciences Streptavidin
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16491465 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16491465
Marke: IBA Lifesciences 20203101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
IBA Lifesciences GmbH Streptavidin (gefriergetrocknet) ist ein weit verbreitetes Werkzeug zur Immobilisierung und für Assays von biotinylierten Proteinen oder anderen Biotin-konjugierten Molekülen.
Streptavidin ist ein aus identischen Untereinheiten bestehendes tetramerisches Protein. Jede Untereinheit bindet ein Biotin-Molekül spezifisch mit fM-Affinität, was es zu einer der stärksten bekannten nicht kovalenten Wechselwirkungen macht. Die Präparation enthält eine N- und C-terminal verkürzte Variante (Core Streptavidin) mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich Homogenität, Löslichkeit, Resistenz gegenüber proteolytischem Abbau und Zugänglichkeit der Biotin-Bindungstasche im Vergleich zu nativem Streptavidin.
Das Streptavidin:Biotin-System wird häufig für die Immobilisierung und den Nachweis biotinylierter Moleküle wie Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. IBA Lifesciences liefert große Mengen an gefriergetrocknetem Streptavidin in zuverlässiger und hoher Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen zum Erzeugen von Streptavidin-beschichteten Oberflächen (Mikrotiterplatten, SPR-Chips, Beads) bzw. Nachweisreagenzien, die z. B. mit Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert sind.
Bitte beachten Sie, dass sich Streptavidin nicht für Nachweis, Immobilisierung und Aufreinigung von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet, da die Bindungsaffinität für beide Tags zu gering ist.
Spezifikation
Farbe Weiß
Konzentration Gefriergetrocknet aus einer 25 mg/ml-Lösung
Partikelgröße 13,3 kDa/Untereinheit
Menge 1 g
Quelle Rekombinante Expression in E. coli
Form Pulver
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 95 %
Wirtsspezies Streptomyces avidinii
Produkttyp Tetramerisches Protein