Beschreibung
- Zum Nachweis von Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ in der Immunfluoreszenz, FACS und mehr
- Enthält mit Chromeo 546 konjugiertes StrepMAB-Immo.
- 1 x 50 μg fluoreszierendes Konjugat
Spezifikation
Spezifikation
| Probenvolumen | 50 μ g |