Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ High Capacity Column
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- Bietet eine um 2 bis 3-fach höhere Bindungskapazität für Strep-Tag™ Proteine als Standard-Strep-Tactin™XT Superflow™
- Höhere Ausbeute an hochreinem Strep-Tag™ Protein
- Dynamisches Bindungsvermögen: 15 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa).
- Im Lieferumfang enthalten: Vorgepackt in Puffer, pH 8,0: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,02 % Natriumazid, 1,5 M Ammoniumsulfat
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 x 0,2 ml |
| Konzentration | 6% agarose, crosslinked |
| Zusammensetzung | Ready-to-use column with Strep-Tactin™XT high capacity resin |
| Kitinhalt | Pre-packed in buffer, pH 8.0: 100 mm Tris-HCl pH 8.0, 1 mm EDTA, 150 mm NaCl, 0.02% sodium azide, 1.5 M a mmonium sulphate |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Menge | 5 x 0.2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen |
| Typ | Vorgepackte Säule |
Nur für Forschungszwecke.