Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ High Capacity Column
Product Code. 16401485 Shop All IBA Lifesciences Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
5 x 0.2 mL
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
16401485 10 mL 1 Stück
16491475 5 x 0.2 mL 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16401485 Supplier IBA Lifesciences Supplier No. 24034001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity column is a gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Bietet eine um 2 bis 3-fach höhere Bindungskapazität für Strep-Tag™ Proteine als Standard-Strep-Tactin™XT Superflow™
  • Höhere Ausbeute an hochreinem Strep-Tag™ Protein
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 15 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa).
  • Im Lieferumfang enthalten: Vorgepackt in Puffer, pH 8,0: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,02 % Natriumazid, 1,5 M Ammoniumsulfat
Specifications
Konzentration 6% agarose, crosslinked
Zusammensetzung Ready-to-use column with Strep-Tactin™XT high capacity resin
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Typ Vorgepackte Säule
Kapazität (metrisch) 10 mL
Nur für Forschungszwecke.