Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ hohe Kapazität
Artikelnummer. 15729438 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
20 mL
50 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15729438
Marke: IBA Lifesciences 24030010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ High Capacity Reliable ist eine zuverlässige Reinigung von Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
  • Für die effiziente Aufreinigung rekombinanter Strep-tag™ II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss und niedrigem Druck bzw. FPLC
  • Strep-Tactin™ XT mit hoher Kapazität kombiniert eine hohe Affinität für Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine mit einer hohen Proteinbindungskapazität
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 15 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Typ High Capacity Resin
Nur für Forschungszwecke.