Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ 5 ml-Kartusche
Artikelnummer. 15861718 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15861718 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15861718 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 24026001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine Kartusche mit hoher Kapazität, die im Vergleich zu Strep-Tactin™ mit hoher Kapazität mehr Protein für die Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt mit HPLC oder FPLC liefert.
  • Primär für die Verwendung mit Chromatographie-Workstations mit 10 bis 32 Verbindungen konzipiert, keine Adapter für HPLC und Äkta erforderlich
  • Können durch Verwendung gängiger Adapter für Kartuschen auch mit anderen Workstations, Spritzen oder Peristaltikpumpen betrieben werden
  • Säulengehäuse sind druckfest bis 3 bar, die Kartuschen können mit einem Durchflussbegrenzer verwendet werden
  • Die Kartuschen können zwecks Kapazitätserhöhung in Reihe geschaltet werden.
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 15 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa).
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Max. Betriebsdruck 3 bar
Menge 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung rekombinanter Fusionsproteine mit HPLC oder FPLC
Typ Kartusche
Nur für Forschungszwecke.