Learn More
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Starterkit
Artikelnummer. 15697028 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15697028 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15697028 Lieferant IBA GmbH™ Lieferanten-Nr. 24998000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Starter Kit ist ein umfassendes Kit für die Strep-tag Proteinaufreinigung und -detektion.
  • Das Strep-Tactin™ XT Starterkit enthält alle notwendigen Reagenzien für die Aufreinigung und den Nachweis von Strep-tagII™ und Twin-Strep-Tag™ Proteinen.
  • Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 8 Anwendungen
  • 1 x 1 ml Strep-Tactin™ XT Superflow® Schwerkraftflusssäule
  • Strep-Tactin™/Strep-Tactin® XT Waschpuffer (1x-Puffer W)
  • Strep-Tactin™ XT Elutionspuffer mit Biotin zur Verdrängung des Twin-Strep-Tag™ Proteins aus der Säule (1x-Puffer BXT)
  • Strep-Taktin® Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugat für den Nachweis in Western Blots
Spezifikation
Kitinhalt Schwerkraftflusssäule, Waschpuffer, Elutionspuffer
Menge 1 Kit