Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50 %ige Suspension
Artikelnummer. 12846446 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 ml
50 ml
Packungsgröße:
4 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12846446 4 ml 4 Milliliter
12866446 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12846446 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 21206002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird zur Reinigung rekombinanter Strep-tag™ Proteine unter Schwerkraftfluss und Niederdruck oder FPLC verwendet
  • Das Hochleistungsharz sorgt für ein 2 bis 3 Mal höheres Bindungsvermögen für Strep-Tag-Proteine als die Standard-Strep-Taktpin-Superflow-Suspension
  • Höhere Ausbeute an hochreinem Strep-Tag-Protein
  • Schüttler wird zum Packen von Säulen und Kartusche empfohlen, da das Harz eher für die Säulen-Affinitätschromatographie optimiert ist und weniger für die Batch-Reinigung
  • Bindungsvermögen: 1 ml sedimentiertes Harz (entspricht2 ml von 50 % Suspension) ist für die Reinigung von 50 bis 100 nmol rekombinantem Strep-Tag-Protein (bis zu 3 mg bei  30 kDa Protein) in einem Schritt verwendbar
Spezifikation
Menge 4 ml
Stabilität 6 Monate nach Versand.
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen Biotin: >300 nmol/ml Harz
Produkttyp 50%ige Lösung
Nur für Forschungszwecke.