Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50 %ige Suspension
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- Für das Verpacken von Säulen und Kassetten wird Harzmasse empfohlen
- Harz ist für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert und nicht für die Chargenreinigung
- Bindungsvermögen: 1 ml sedimentiertes Harz (entspricht 2 ml von 50 & Suspension)
- Nützlich für die Aufreinigung von Strep-tag™ rekombinantem Protein von 50 bis 100 nmol (bis zu 3 mg bei 30 kDa-Protein)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Strep-Tactin Superflow, 50%ige Suspension |