Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™-Protein als lyophilisiertes Pulver
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17079133 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 17079133
Marke: IBA Lifesciences 21204001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Strep-Tactin™ -Protein als lyophilisiertes Pulver kann zur reversiblen Immobilisierung von biotinylierten Analyten oder Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen verwendet werden
Strep-Tactin™ ist eine Streptavidin-Variante, die zur Beschichtung verschiedener Oberflächen eingesetzt werden kann.Sie ist für die Bindung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen optimiert, behält aber die Fähigkeit bei, biotinylierte Ziele zu erfassen.Daher kann es für Assay-Entwicklung und Proteinwechselwirkungsstudien verwendet werden, einschließlich Experimenten wie der Nähe-abhängigen Biotin-Identifizierung (BioID).
Spezifikation
Bindungsvermögen > 50 nmol/mg
Form Flüssig
Menge 1 mg