Description
- Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Die Kartuschen enthalten 4 % Agarose, die mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ XT gekoppelt ist, und eignen sich zur Reinigung von Strep-™ tag II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine mit HPLC/FPLC-Geräten wie Äkta™ Systeme (Cytiva ).
- Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, der ausgezeichneten Druckstabilität und der herausragenden Zielreinheit (> Aufgrund seiner hohen Bindungsaffinität von 95 % wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine mit geringer Häufigkeit oder schwer zu analysierende Proteine.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Darüber hinaus Strep-™ Tactin XT 4Flow™ ermöglicht die Anwendung von Denaturierungsmitteln wie Harnstoff.
Specifications
Specifications
| Support-Typ | 4 % Agarose, vernetzt |
| Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
| Menge | 1 x 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC/FPLC |
| Ziel | Twin-Strep-Tag™ und Strep-tag™ II |
| Typ | Hochleistungs-Chromatographie-Kartusche |
| Format | Vorverpackte Kassette |
Nur für Forschungszwecke.