Learn More
BRAND™ Gerader Absperrhahn für Büretten
Der gerade Absperrhahn für Büretten enthält ein austauschbares Glasküken.
Marke:  BRAND™ 81815
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10365471
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gehäuse des Absperrhahns mit präziser Bürettenspitze aus Borosilikatglas 3.3
  • Austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung
  • Absperrhahn Größe 3NS/12
Spezifikation
Spezifikation
Bürette Absperrhahn
Klare Flasche aus Borosilikatglas 3.3
Bürette mit 2 bis 50 ml
Glasschlüssel