missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Gerader Absperrhahn für Büretten
Der gerade Absperrhahn für Büretten enthält ein austauschbares Glasküken.
24.26 CHF
Spezifikation
Typ | Bürette Absperrhahn |
---|---|
Material | Klare Flasche aus Borosilikatglas 3.3 |
Enthält | Glasschlüssel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10365471
|
BRAND™
81815 |
Bürette mit 2 bis 50 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10400683
|
BRAND™
81817 |
25 ml-Bürette |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10273441
|
BRAND™
81819 |
50 ml-Bürette |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Gehäuse des Absperrhahns mit präziser Bürettenspitze aus Borosilikatglas 3.3
- Austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung
- Absperrhahn Größe 3NS/12
Spezifikation
Bürette Absperrhahn | |
Klare Flasche aus Borosilikatglas 3.3 | |
Glasschlüssel |