Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss haben dicke Seiten mit robustem Tragegriff für sicheren Transport und sichere Lagerung.
Marke:  Buerkle™ 0401-0025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15185326
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Über das zusätzliche Entlüftungsventil kann Luft in den Behälter eingelassen werden, um ein Vakuum in der Flasche zu verhindern.
  • Der Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
  • HDPE
  • Durchmesser der Flaschenöffnung: 50 mm
Spezifikation
Spezifikation
25 L
Lebensmittel
HDPE
Ja
Ja
580 mm
HDPE
Schraubkappe
Transparent
Deckel, 2 Griffe
1
50 mm
Ja
Vorratsflasche
278 mm
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss > Kapazität: 25 l