Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss
Artikelnummer. p-8002819 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
25 L
60 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10573052
Marke: Buerkle™ 04010005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss haben dicke Seiten mit robustem Tragegriff für sicheren Transport und sichere Lagerung.
  • Über das zusätzliche Entlüftungsventil kann Luft in den Behälter eingelassen werden, um ein Vakuum in der Flasche zu verhindern.
  • Der Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
  • HDPE
  • Durchmesser der Flaschenöffnung: 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Farbe Transparent
Beschreibung Ohne Gewindeanschluss, ein Griff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Verschluss, 1 Griff
Höhe (metrisch) mit Verschluss 330 mm
Material HDPE
Menge Je 1
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 50 mm
Graduierungen Ja
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 330 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 167 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein