Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stopfen, achteckige Platte, Kunststoff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01401010
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12252
- Form A und E
- Solide oder teilweise hohl
- Material:Kunststoff
Spezifikation
Weiß, rot | |
Polyethylen | |
NS 10/19 |