Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stopfen, achteckige Platte, Kunststoff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
9.00 CHF - 19.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10010361
|
Lenz Laborglasintrumente
01401034 |
NS 34/35 |
19.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10224531
|
Lenz Laborglasintrumente
01401010 |
NS 10/19 |
12.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10643622
|
Lenz Laborglasintrumente
01401007 |
NS 7/16 |
9.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12252
- Form A und E
- Solide oder teilweise hohl
- Material:Kunststoff
Spezifikation
Weiß, rot | |
Polyethylen |