Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, mit Gewinde, SBW-J Glas, geschliffen
Gängigstes Hahnküken im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Marke: DWK Life Sciences 286038107
277.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
Massive Hahnküken aus SBW-J Glas haben ein Gewinde, auf die die 3-teilige Schraubsicherung montiert wird. Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten.- Mit Gewinde, geschliffen
- Massive Hahnküken aus SBW-J Glas
- Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten
- Montage und somit Sicherung des Hahnküken mittels der 3-teilige Schraubsicherung
- Steigung 1:10
Spezifikation
4 mm | |
nein | |
25/Packung |
SBW-J-Glas | |
18.8 NS |