Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, mit Gewinde, SBW-J Glas, geschliffen
Artikelnummer. p-7189204 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15894518
Marke: DWK Life Sciences 286037505
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gängigstes Hahnküken im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Massive Hahnküken aus SBW-J Glas haben ein Gewinde, auf die die 3-teilige Schraubsicherung montiert wird. Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten.
  • Mit Gewinde, geschliffen
  • Massive Hahnküken aus SBW-J Glas
  • Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten
  • Montage und somit Sicherung des Hahnküken mittels der 3-teilige Schraubsicherung
  • Steigung 1:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 2,5 mm
Material SBW-J-Glas
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 14.5 NS
Anzahl pro Packung 50/Packung