missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ STOCK2S 26016, >98%
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30000748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30000748 50 mg 50 Milligramm
30002144 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30000748 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5570/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lysine deficient protein kinase (WNK) signaling inhibitor

Lysine deficient protein kinase (WNK) signaling inhibitor (IC50 = 16 μM). Inhibits binding of WNK1 and WNK4 to SPAK and phosphorylation of downstream transporters, NKCC1 and NCC, in mouse vascular smooth muscle and distal convoluted tubule cell cultures exposed to hypotonic shock, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 332922-63-1
Summenformel C20H19N3O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Ethoxy-N3-(2-furanylmethyl)-3,9-acridinediamine
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO and to 50mM in ethan
Formelmasse 333.38
Reinheit >98%
Molekulargewicht 333.391
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.