accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 332922-63-1

H3CONHONNH2

CAS RN 332922-63-1

IUPAC Name: 7-ethoxy-N3-[(furan-2-yl)methyl]acridine-3,9-diamine
Synonyme: 7-ethoxy-N3-(furan-2-ylmethyl)acridine-3,9-diamine
Molekulargewicht (g/mol): 333.39
Summenformel: C20H19N3O2
InChi Key: PGNWQNJXXLPZEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC2=C(N)C3=CC=C(NCC4=CC=CO4)C=C3N=C2C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern