Learn More
Abnova™ STK32C Recombinant Protein
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH15792 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 282974 |
Molekulargewicht | 66.33 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16129813
|
Abnova™
H00282974-P01.10ug |
10 μg |
371.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16139813
|
Abnova™
H00282974-P01.25ug |
25 μg |
561.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH15792 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
66.33 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
STK32C | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot | |
282974 | |
STK32C (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MYAMKYMNKQQCIERDEVRNVFRELEILQEIEHVFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVQFSEDTVRLYICEMALALDYLRGQHIIHRDVKPDNILLDERGHAHLTDFNIATIIKDGERATALAGTKPYMAPEIFHSFVNGGTGYSFEVDWWSVGVMAYELLRGWRPYDIHSSNAVESLVQLFSTVSVQYVPTWSKEMVALLRKLLTVNPEHRLSSLQDVQAAPALAGVLWDHLSEKRVEPGFVPNKGRLHCDPTFELEEMILESRPLHKKKKRLAKNKSRDNSRDSSQSENDYLQDCLDAIQQDFVIFNREKLKRSQDLPREPLPAPESRDAAEPVEDEAERSALPMCGPICPSAGSG | |
MGC23665/PKE/RP11-140A10.1/YANK3 | |
STK32C | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |