Learn More
Abnova™ STK32C Recombinant Protein
Marke: Abnova™ H00282974-P01.25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH15792 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
66.33 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 μg | |
MYAMKYMNKQQCIERDEVRNVFRELEILQEIEHVFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVQFSEDTVRLYICEMALALDYLRGQHIIHRDVKPDNILLDERGHAHLTDFNIATIIKDGERATALAGTKPYMAPEIFHSFVNGGTGYSFEVDWWSVGVMAYELLRGWRPYDIHSSNAVESLVQLFSTVSVQYVPTWSKEMVALLRKLLTVNPEHRLSSLQDVQAAPALAGVLWDHLSEKRVEPGFVPNKGRLHCDPTFELEEMILESRPLHKKKKRLAKNKSRDNSRDSSQSENDYLQDCLDAIQQDFVIFNREKLKRSQDLPREPLPAPESRDAAEPVEDEAERSALPMCGPICPSAGSG | |
MGC23665/PKE/RP11-140A10.1/YANK3 | |
STK32C | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot | |
282974 | |
STK32C (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
STK32C | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ STK32C Recombinant Protein > 25μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur