Learn More
Kartell™ Rührstäbchen mit Mittelring
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen. Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
Brand: Kartell™ 0079700
83.41 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Description
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen.Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
- Abgewinkelte Oberflächen erzeugen hohe Verwirbelungen auch bei geringer Geschwindigkeit
- Für Behälter mit unregelmäßigem Boden
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche
- Für Lebensmittel geeignet
Specifications
9.39 mm | |
Weiß | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Magnet PTFE-beschichtet | |
10/Pckg. | |
60 mm |