Learn More
Kartell™ Rührstäbchen mit Mittelring
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen. Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
Marke:  Kartell™ 0079900
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10498832
  • 127.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen.Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
  • Abgewinkelte Oberflächen erzeugen hohe Verwirbelungen auch bei geringer Geschwindigkeit
  • Für Behälter mit unregelmäßigem Boden
  • Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Mittelring
PTFE
Rührstab
10/Pckg.
70.78 mm
9.22 mm
Magnet PTFE-beschichtet
Weiß
PTFE (Polytetrafluoroethylen)