Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rührwerklager mit dynamischer Doppeldichtung
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rührwerklager mit dynamischer Doppeldichtung sind ideal für Anwendungen unter Vakuum oder unter leichtem Überdruck.
480.00 CHF - 500.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Material Borosilikatglas
Material (Dichtung) PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11913931
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06306206
Verbindung (NS)45/46
500.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11993921
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06306204
Verbindung (NS)29/32
480.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit erweiterter Führung für weniger Vibrationen und eine längere Lebensdauer
  • Aus Borosilikatglas
  • PTFE (Dichtungen)
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
Borosilikatglas
PTFE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Rührwerklager mit dynamischer Doppeldichtung