Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rührwerklager mit dynamischer Doppeldichtung
Click to view available options
Schlauchgröße:
Verbindung (NS)29/32
Verbindung (NS)45/46
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit erweiterter Führung für weniger Vibrationen und eine längere Lebensdauer
- Aus Borosilikatglas
- PTFE (Dichtungen)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Schlauchgröße | Verbindung (NS)29/32 |
| Material (Dichtung) | PTFE |