Learn More
Cole-Parmer™ Rührstäbe
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch):
4,5 mm
6 mm
Form:
Oval
Zylinder
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,24 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For Stem Integrity |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Stammintegrität |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,4 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Form | Oval |
| Typ | Rührstab |