Learn More
Heathrow Scientific Greifer für Rührstäbe, PTFE, 300 mm, 5/Pckg., weiß
Der Greifer für Rührstäbe ist in PTFE gekapselt, wodurch er leicht zu reinigen und langlebig ist.
Marke: Heathrow Scientific 120553
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Greifstange kann Rührstäbe sogar in heißen Lösungen erfassen, wenn Rühren und Mischen nicht mehr erforderlich sind
- Chemisch inert und einfach zu reinigen
- In PTFE gekapselt
Spezifikation
0,42 in. | |
Rührstabgreifer | |
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
30 cm |
11,8 in. | |
Magnetrührstäbe | |
1,07 cm | |
Rührer, Mischer | |
Rund mit konischen Enden |