Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Tablett
Sampling Systems™ SteriWare™ Einwegtablett ist ideal für hygienische Anwendungen in Krankenhäusern und pharmazeutischen Fabriken.
Marke:  Sampling Systems™ 8081P-3000
Additional Details : Gewicht : 29.36640kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819461
  • 253.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Ja
Weiß
3 l
Unsteril
310 x 265 x 55 mm