Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Tablett
Sampling Systems™ SteriWare™ Einwegtablett ist ideal für hygienische Anwendungen in Krankenhäusern und pharmazeutischen Fabriken.
252.00 CHF - 253.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 3 l |
Einwegprodukt | Ja |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (L x B x H) | 310 x 265 x 55 mm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819461
|
Sampling Systems™
8081P-3000 |
Unsteril |
253.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829461
|
Sampling Systems™
8081P-3000S |
Steril |
252.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17161825
|
Sampling Systems™
8081P-3000S |
Steril |
252.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
310 x 265 x 55 mm |
3 l | |
Weiß |