Learn More
STATH Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 19724-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839204
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
STATH is a salivary protein that stabilizes saliva supersaturated with calcium salts by inhibiting the precipitation of calcium phosphate salts. It also modulates hydroxyapatite crystal formation on the tooth surface.
Spezifikation
Spezifikation
STATH
Polyclonal
Unconjugated
STATH
STATH, statherin, STR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
6779
-20°C
Liquid
Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02808
STATH
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse