missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STATH Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | STATH |
---|---|
Konzentration | 0.18 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839204
|
Proteintech
19724-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829204
|
Proteintech
19724-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
STATH is a salivary protein that stabilizes saliva supersaturated with calcium salts by inhibiting the precipitation of calcium phosphate salts. It also modulates hydroxyapatite crystal formation on the tooth surface.Spezifikation
STATH | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P02808 | |
6779 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
STATH |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
STATH, statherin, STR | |
STATH | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |