Learn More
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vektoren für die Hefeexpression
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 23
pYSG-IBA 25,
pYSG-IBA 3
pYSG-IBA 33
pYSG-IBA 43
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 5
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 64
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Description
pYSG-IBA Hefe-Expressionsvektoren
Der pYSG-IBA-Vektor ermöglicht die hohe Expression von Proteinen in Hefe.
- Der Vektor trägt den Kupfer-induzierbaren Promotor (CUP1) für kontrollierte Expression auf hohem Niveau.
- Das exprimierte rekombinante Protein wird im Zytoplasma lokalisiert.
- Hochwertige Expression in Hefe mit hoher Kopienzahl
- Begünstigt die korrekte Proteinfaltung und die Produktion von löslichen Proteinen – Einschlusskörper bilden sich selten
- Streng regulierte Expression durch Cu++-induzierbaren CUP1-Promotor
- Ampicillin Resistenzgen und die Marker Leu2-d und URA3 in jedem Vektor
- Leu2-d-Auxotrophie-Selektionsmarker zum Erhöhen der Plasmid-Kopienzahl während der Expression
- URA3-Auxotrophie-Marker zur Selektion nach der Transformation
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pYSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pYSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Specifications
Specifications
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | StarGate™ System, Hefe-Wirtszellen |
| Induktionsmittel | Kupfersulfat |
| Markergen | leu2-d und URA3 |
| pH | 8 |
| Promoter | Gehäuse CUP1 |
| Produkttyp | Akzeptor-Vektor für Hefe-Expression |
| Lagerungspuffer | 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x) für N-Terminal und Twin-Strep-tag™ für C-Terminal |
| Show More |