Learn More
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vektoren für die Hefeexpression
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
pYSG-IGA Hefeexpressionsvektoren
Der pYSG-IBA3-Vektor ermöglicht die hochwertige Expression von Proteinen in Hefe. Der Vektor trägt den kupferinduzierbaren Promoter (CUP1) für kontrollierte High-Level-Expression. Das exprimierte rekombinante Protein wird im Zytoplasma lokalisiert.
- Hochwertige Expression in Hefe mit hoher Kopienzahl
- Begünstigt die korrekte Proteinfaltung und die Produktion von löslichen Proteinen – Einschlusskörper bilden sich selten
- Streng regulierte Expression durch Cu++-induzierbaren CUP1-Promoter
- Ampicillin Resistenzgen und Marker Leu2-d und URA3 in jedem Vektor
- Leu2-d-Auxotrophy-Marker zur Auswahl zum Erhöhen der Plasmid-Kopienzahl während der Expression
- URA3-Auxotrophy-Marker zur Auswahl nach der Transformation
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
- Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
- Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
- GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
- Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
- Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | StarGate™ System, Hefe-Wirtszellen |
| Induktionsmittel | Kupfersulfat |
| Markergen | leu2-d und URA3 |
| pH | 8 |
| Promoter | CUP1 |
| Produkttyp | Akzeptor-Vektor für Hefe-Expression |
| Lagerungspuffer | 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | 6 x Histidin-Tag für C-Terminus |
| Mehr anzeigen |