Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pYSG-IBA Akzeptorvektoren für die Hefe-Expression
Entwickelt für die hochwertige Expression von rekombinanten Proteinen in Hefe durch die Einführung des interessierenden Gens unter der Kontrolle des Cu++-induzierbaren CUP1-Promotors.
Marke: IBA Lifesciences 5-4767-001
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Beschreibung
pYSG-IBA Hefe-ExpressionsvektorenDer pYSG-IBA-Vektor ermöglicht die hohe Expression von Proteinen in Hefe.
- Der Vektor trägt den Kupfer-induzierbaren Promotor (CUP1) für kontrollierte Expression auf hohem Niveau.
- Das exprimierte rekombinante Protein wird im Zytoplasma lokalisiert.
- Hochwertige Expression in Hefe mit hoher Kopienzahl
- Begünstigt die korrekte Proteinfaltung und die Produktion von löslichen Proteinen – Einschlusskörper bilden sich selten
- Streng regulierte Expression durch Cu++-induzierbaren CUP1-Promotor
- Ampicillin Resistenzgen und die Marker Leu2-d und URA3 in jedem Vektor
- Leu2-d-Auxotrophie-Selektionsmarker zum Erhöhen der Plasmid-Kopienzahl während der Expression
- URA3-Auxotrophie-Marker zur Selektion nach der Transformation
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pYSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pYSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Flüssig | |
pYSG-IBA 167 | |
leu2-d und URA3 | |
Gehäuse CUP1 | |
20 µl TE-Puffer: 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA / 5 µg | |
Twin-Strep-tag™-FLAG-Tag für N-Terminus | |
5 µg | |
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine |
StarGate™ System, Hefe-Wirtszellen | |
Kupfersulfat | |
8 | |
Akzeptor-Vektor für Hefe-Expression | |
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung | |
250 ng/μl | |
Durchsichtig |