Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pESG-IBA Akzeptorvektoren für Säugetier-Expression
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Beschreibung
pESG-IBA ist ein kleiner Expressionsvektor, der für die transiente Expression von Proteinen in Zelllinien empfohlen wird, die das SV40 große T-Antigen für die extrachromosomale Replikation mit SV40 ori liefern.
- NeoR zur Erzeugung stabiler Zelllinien.
- Cytomegalievirus immediate-early (CMV) Promotor: hochwertige konstitutive Expression
- SV40 ori: Replikationsursprung für die extrachromosomale Replikation mit SV40 großem T-Antigen (wie von HEK293T- oder COS-1-, -3-, -7-Zellen bereitgestellt)
- ColE1 + Amp: Zur Vermehrung in E. coli
- NeoR: Neomycin-Resistenzgen zur Erzeugung stabiler Zelllinien
- BM40: Sekretionssignal zum Überführen des exprimierten Proteins in das Medium (nicht für alle Vektoren verfügbar)
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pESG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse zur Verfügung steht. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pESG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | StarGate™ System, Säugetier-Wirtszellen |
| Induktionsmittel | SV40 großes T-Antigen (z. B. COS1 oder COS7) |
| Enthält | Neomycinresistenz-Gen |
| pH | 8 |
| Promoter | Humanes CMV Sofort-früh |
| Produkttyp | Akzeptor-Vektor für Säugetier-Expression |
| Lagerungspuffer | 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | Twin-Strep-Tag™ für N-Terminal und FLAG-Tag für C-Terminal |
| Mehr anzeigen |