Learn More
Heidolph™ StarFish MonoBlock
Artikelnummer. 11791659 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
5-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11791659 5-Kolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11791659 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 CHF
    630.41 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.59 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fassen bis zu 5 Kolben in Ihrer Searfish Magnetrührer-Workstation. Der Heidolph™ Starfish MonoBlock ist aus einem Stück gefertigt und nimmt Einsätze für Kolben unterschiedlicher Größe auf.
  • Für bis zu 5 Kolben.
  • Für Einsätze zur Aufnahme von Kolben unterschiedlicher Größe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Monoblock
Zur Verwendung mit (Geräte) StarFish Workstation, Magnetrührer MR-Hei
Aufnahmevermögen 5-Kolben