Learn More
Heidolph™ StarFish MonoBlock 100 ml-Kolbeneinsatz
Artikelnummer. 11771679 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11771679 100 ml-Kolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11771679 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058004100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    103.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.18 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz für die Verwendung von 100 ml-Rundkolben mit dem StarFish Arbeitsplatz für Mehrfachexperimente.
  • Reduzierender Einsatz für einen 100 ml-Rundkolben
  • Geeignet für 250 ml StarFish MonoBlock und PolyBlock
  • Chemisch beständig
  • Heizbar bis 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) StarFish MonoBlock
Aufnahmevermögen 100 ml-Kolben
Form Rund
Material Aluminium